Learn More
n-hexyllithium, solution 2,5 M (33 % en poids) dans hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10115320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10115320 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10369350 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10115320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301658000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21369-64-2 , 110-54-3
Formule moléculaire C6H13Li
Poids moléculaire (g/mol) 92.11
Numéro MDL MFCD00191446
Clé InChI CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli
CID PubChem 2733163
Nom IUPAC Lithium ; hexane
SMILES [Li+].CCCCC[CH2-]
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexyllithium
Note relative au nom 33 wt. % in n-hexane
% min. CAS 32.8, 66.8
% max. CAS 33.2, 67.2
Couleur Orange à jaune
Densité 0.6900g/mL
Point d’éclair −26°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire LiCH2CH2CH2CH2CH2CH3
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Poids de la formule 92.11
Pourcentage de pureté 32.8 to 33.2% (as HexLi)
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexyllithium, 33 wt.% solution in n-hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, 5-50% n-hexane, n-Hexyllithium