Learn More
n-Hexylphosphonic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30998863
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30998863 25 g
30998659 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30998863 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14449225g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexylphosphonic acid
CAS 4721-24-8
Formule moléculaire C6H15O3P
Numéro MDL MFCD00013961
Quantité 25 g
SMILES CCCCCCP(O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.16
Pourcentage de pureté 98%