Learn More
N-Hydroxy-1,8-naphthalimide, 97 %
Code produit. 11490667
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11490667
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22485.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé dans la recherche & chimique intermédiaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7797-81-1
Formule moléculaire C12H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 213.192
Numéro MDL MFCD00065062
Clé InChI KTWCUGUUDHJVIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxynaphthalimide, n-hydroxy-1,8-naphthalimide, naphthalimide, n-hydroxy, naphthalhydroxamic acid, 2-hydroxy-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, n-hydroxy-1,8-naphthalenedicarboximide, 2-hydroxy-1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 2-hydroxybenzo de isoquinoline-1,3-dione, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 2-hydroxy, unii-dzg9avw5v2
CID PubChem 82263
Nom IUPAC 2-hydroxybenzo[de]isoquinoline-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)N(C(=O)C3=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxy-1,8-naphthalimide
Point de fusion 283°C to 286°C
Quantité 100 g
Beilstein 178595
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 213.19
Pourcentage de pureté 97%