Learn More
N’-hydroxy-2-naphthalènecarboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10137282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10137282 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10137282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01288DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide
CAS 64893-54-5
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H10N2O
Numéro MDL MFCD06200876
Quantité 1 g
Synonyme n'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide, n'-hydroxynaphthalene-2-carboxamidine, z-n'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide, n'-hydroxy-2-naphthimidamide, hydroxyimino-2-naphthylmethylamine, 2-naphthalenecarboximidamide, n-hydroxy, n'-hydroxy-2-naphthalene carboximidamide
Clé InChI UHJICFSTOCFOND-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=NO)N
Nom IUPAC N’-hydroxynaphthalène-2-carboximidamide
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
CID PubChem 9582831
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%