Learn More
N’-Hydroxy-2-phénoxyéthanimidamide, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10037502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10037502 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10037502 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB02646EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-Hydroxy-2-phenoxyethanimidamide
CAS 90007-06-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H10N2O2
Numéro MDL MFCD02090467
Quantité 10 g
Synonyme 1z-n'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamide, n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenoxyethylamine, z-n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, z-n'-hydroxy-2-phenoxyethenimidamide
Clé InChI BIIYCNCZOGOUJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC(=NO)N
Nom IUPAC N’-hydroxy-2-phénoxyéthanimidamide
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
CID PubChem 9580876
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%