Learn More
N‘-Hydroxy-2-phényléthanimidamide ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10157292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10157292 1 g Flacon en verre ambré 1g
10471273 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10157292 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S01215DA
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 19227-11-3
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.181
Numéro MDL MFCD00019953
Clé InChI FVYBAJYRRIYNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylacetamidoxime, n-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide, n-hydroxy-2-phenyl-acetamidine, z-n'-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenylethylamine, n-hydroxy-2-phenylacetamidine, benzeneethanimidamide,n-hydroxy, benzeneethanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
CID PubChem 9566465
Nom IUPAC N’-hydroxy-2-phényléthanimidamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N'-Hydroxy-2-phenylethanimidamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.