Learn More
N’-hydroxy-2-(trifluorométhoxy)benzènecarboximidamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10167232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10167232 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10167232 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01204EA
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 63968-84-3
Formule moléculaire C8H7F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.15
Numéro MDL MFCD07772878
Clé InChI KGHGHEPVWUOJAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy benzamidoxime, ho dpmlgbprprprjpjjiqy jhhfhabp, n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzimidamide, hydroxyimino 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-2-trifluoromethoxy, z-n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene-1-carboximidamide
CID PubChem 9582829
SMILES NC(=NO)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau N'-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzenecarboximidamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC N'-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-carboximidamide
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 95%