Learn More
N‘-hydroxy-4-méthoxybenzènecarboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10360703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10360703 1 g Flacon en verre ambré 1g
10106972 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10360703 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01075DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5373-87-5
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00816993
Clé InChI WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
CID PubChem 5360053
Nom IUPAC N’-hydroxy-4-méthoxybenzènecarboximidamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%