Learn More
N’-hydroxy-4-(trifluorométhyl)benzènecarboximidamide, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 204.15 |
| Pourcentage de pureté | Tech. |
| Qualité | Technique |