Learn More
n-Hydroxy-butyramidine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10632025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10632025 1 g Flacon en verre ambré 1g
10533423 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10632025 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07267DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 27620-10-6
Formule moléculaire C4H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.137
Numéro MDL MFCD06200896
Clé InChI OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
CID PubChem 9582833
Nom IUPAC N’-hydroxybutanimidamide
SMILES CCCC(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-hydroxy-butyramidine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 97%