Learn More
N-Hydroxy Sertraline, TRC
Code produit 30408087
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408087 10 mg 10mg
30400261 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30408087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95373010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124345-07-9
Formule moléculaire C17 H17 Cl2 N O
Poids moléculaire (g/mol) 322.23
Synonyme (1S-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-hydroxy-N-methyl-1-naphthalenamine, N-Hydroxysertraline
Nom IUPAC [(2R,5S)-5-acetyloxy-3-benzoyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
SMILES N(C)(O)[C@@H]1C=2C([C@@H](CC1)C3=CC(Cl)=C(Cl)C=C3)=CC=CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxy Sertraline
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17Cl2NO/c1-20(21)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,21H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
Poids de la formule 321.0687