Learn More
N-hydroxybenzènecarboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10551122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551122 1 g Flacon en verre ambré 1g
10457432 10 g Flacon en verre ambré 10g
10557474 25 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10551122 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01827DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 613-92-3
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00031485 MFCD00474011
Clé InChI MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
CID PubChem 7259353
ChEBI CHEBI:83354
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-Hydroxybenzenecarboximidamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C6H5C(NH2)=NOH
Quantité 1 g
Nom IUPAC N’-hydroxybenzènecarboximidamide
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%