Learn More
Chlorhydrate de N-hydroxybenzylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Hydroxybenzylamine Hydrochloride |
| CAS | 29601-98-7 |
| Formule moléculaire | C7H10ClNO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | N-Hydroxybenzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzylhydroxylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-hydroxyamine Hydrochloride, N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H |
| SMILES | Cl.ONCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | N-benzylhydroxylamine;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.61 |
| Poids de la formule | 159.0451 |