Learn More
Chlorhydrate de N-hydroxybenzylamine, TRC
Code produit 30390619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390619 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390619 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH809745100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxybenzylamine Hydrochloride
CAS 29601-98-7
Formule moléculaire C7H10ClNO
Quantité 100 g
Synonyme N-Hydroxybenzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzylhydroxylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-hydroxyamine Hydrochloride, N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
SMILES Cl.ONCc1ccccc1
Nom IUPAC N-benzylhydroxylamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 159.61
Poids de la formule 159.0451