Learn More
N-Hydroxycyclopropanecarboximidamide, 96%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Hydroxycyclopropanecarboximidamide |
| CAS | 51285-13-3 |
| Formule moléculaire | C4H8N2O |
| Numéro MDL | MFCD07772876 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | N=C(C1CC1)NO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | 96% |