Learn More
N’-hydroxycyclopropanecarboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10585483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10585483 1 g Flacon en verre ambré 1g
10681245 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10585483 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01104DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 51285-13-3
Formule moléculaire C4H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 100.121
Numéro MDL MFCD07772876
Clé InChI OMCUPXRCMTUDHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxycyclopropanecarboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, z-n'-hydroxycyclopropanec arboximidamide, cyclopropanecarboxamidoxime, n-hydroxy-cyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropane-carboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropanecarboximideamide
CID PubChem 9582826
Nom IUPAC N’-hydroxycyclopropanecarboximidamide
SMILES C1CC1C(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N';-Hydroxycyclopropanecarboximidamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%