Learn More
N-Hydroxyéthyle-N-méthyl-tryptamine, TRC
Code produit 30010737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010737 100 mg 100mg
30006489 10 mg 10mg
30006889 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH727265100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101264-45-3
Formule moléculaire C13 H18 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 218.29
Synonyme 2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]methylamino]ethanol;2-[(2-Indol-3-yl-ethyl)-methyl-amino]-ethanol;2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl](methyl)amino]ethan-1-ol
Nom IUPAC 2-[2-(1H-indol-3-yl)éthyl-méthyl-amino]éthanol
SMILES CN(CCO)CCc1c[nH]c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxyethyl-N-methyl-tryptamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(8-9-16)7-6-11-10-14-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,10,14,16H,6-9H2,1H3
Poids de la formule 218.1419