Learn More
Alfa Aesar™ N-(hydroxyméthyl)nonanamide, 98 %
Code produit 11494774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494774 250 g -
11474774 10 g 10g
11484774 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494774 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A13743.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 130535-83-0
Formule moléculaire C10H21NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.283
Numéro MDL MFCD00156149
Clé InChI NDENIKIKWXFRDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxymethyl nonanamide, acmc-20akag, n-hydroxymethylpelargonamide, nonanamide,n-hydroxymethyl
CID PubChem 348823
Nom IUPAC N-(hydroxyméthyl)nonanamide
SMILES CCCCCCCCC(=O)NCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Hydroxymethyl)nonanamide
Point de fusion 83°C to 87°C
Point d’ébullition 83°C to 87°C
Quantité 250 g
Poids de la formule 187.29
Pourcentage de pureté 98%