Learn More
N-(hydroxyméthyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429207 500 g 500g
11409207 25 g 25g
11419207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21292.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-29-6
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.159
Numéro MDL MFCD00005899
Clé InChI MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
CID PubChem 8354
ChEBI CHEBI:38816
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Point de fusion 140°C to 147°C
Quantité 500 g
Beilstein 140946
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%