Learn More
N-hydroxyphtalimide 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10192711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192711 100 g Flacon en plastique 100g
10728293 500 g Flacon en plastique 500g
13458518 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10192711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329871000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 524-38-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 524-38-9
Formule moléculaire C8H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Numéro MDL MFCD00005891
Clé InChI CFMZSMGAMPBRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxyphthalimide, 2-hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-hydroxy-1h-isoindole-1,3 2h-dione, nhpi, 2-hydroxyphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxy, phthalimide, n-hydroxy, phthaloxime, unii-bxi99m81x0, 2-hydroxyisoindolin-1,3-dione
CID PubChem 10665
Nom IUPAC 2-hydroxyisoindole-1,3-dione
SMILES ON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxyphthalimide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 233.0°C to 235.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein ,5
Fieser 01,485; 07,177
Merck Index 15,4876
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 163.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Hydroxyphthalimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.