Learn More
N-hydroxyphtalimide, TRC
Code produit 30402362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402362 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95269525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxyphthalimide
CAS 524-38-9
Formule moléculaire C8H5NO3
Quantité 25 g
Synonyme 2-Hydroxyisoindole-1,3-dione, 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxyphthalimide, F 802, N-Hydroxyphthalamide, NSC 770, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
SMILES ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-hydroxyisoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Poids de la formule 163.0269