Learn More
N’-hydroxypyridine-3-carboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10203332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10203332 1 g 1g
10406974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10203332 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S01204DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1594-58-7
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00265955
Clé InChI AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridylamidoxime, 3-pyridinecarboxamidoxime, z-n'-hydroxynicotinimidamide, n-hydroxynicotinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-3-carboximidamide, n-hydroxy-nicotinamidine, 3-pyridinecarboxamidoxine, 3-pyridinecarboxamide oxime, nicotinamidoxime, hydroxyimino-3-pyridylmethylamine
CID PubChem 5372334
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-hydroxypyridine-3-carboximidamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (Z)-N'-hydroxypyridine-3-carboximidamide
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridin-3-carboxamide oxime
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.