Learn More
N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide, TRC
Code produit 30408330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408330 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH953750500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Formule moléculaire C6H7N3O
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
SMILES ONC(=N)c1cccnc1
Nom IUPAC N-hydroxypyridine-3-carboximidamide
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Poids de la formule 137.0589