Learn More
N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide, TRC
Code produit 30395299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395299 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395299 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9537502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Formule moléculaire C6H7N3O
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
SMILES ONC(=N)c1cccnc1
Nom IUPAC N-hydroxypyridine-3-carboximidamide
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Poids de la formule 137.0589