Learn More
N-hydroxysuccinimide, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404073 100 g 100g
11494063 25 g 25g
11414073 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10312.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.088 g/mol
N-Hydroxysuccinimide is used for improved amidations in the carbodiimide method. It is also used to activate a carboxyl group and reacts with amine to form amide. It is involved in the preparation of N-hydroxymaleimide-styrene copolymer. Further, it finds use in analytical chemistry. As an additive, it is used in the carbodiimide method for improved amidations and peptide couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-hydroxysuccinimide est utilisé pour améliorer les amidations dans la méthode carbodiimide. Il est également utilisé pour activer un groupe carboxyle et réagit avec lʼamine pour former de lʼamide. Il participe à la préparation du copolymère N-hydroxymaléimide-styrène. De plus, il est utilisé dans la chimie analytique. En tant quʼadditif, il est utilisé dans la méthode carbodiimide pour améliorer les amidations et les raccords de peptides.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, le diméthylformamide, les alcools et lʼacétate dʼéthyle. Insoluble dans lʼéther froid.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides, les anhydrides acides et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6066-82-6
Formule moléculaire C4H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 115.088
Numéro MDL MFCD00005516
Clé InChI NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
CID PubChem 80170
Nom IUPAC 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxysuccinimide
Point de fusion 94°C to 99°C
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 100 g
Beilstein 113913
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl formamide,alcohols and ethyl acetate. Insoluble in cold ether.
Poids de la formule 115.09
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Hydroxysuccinimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysuccinimide