Learn More
N-hydroxysuccinimide, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052973 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10052973 1 kg Flacon en plastique 1kg
10255580 25 g Flacon en plastique 25g
10437940 100 g Flacon en plastique 100g
10581211 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10052973 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157270010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6066-82-6
Formule moléculaire C4H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 115.09
Numéro MDL MFCD00005516
Clé InChI NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
CID PubChem 80170
Nom IUPAC 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-Hydroxysuccinimide
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93.0°C to 95.0°C
Couleur Marron à marron-jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Merck Index 15, 4884
Informations sur la solubilité which is virtually insoluble in acetone
Poids de la formule 115.09
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide ou solide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysuccinimide
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysuccinimide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.