Learn More
N-hydroxysuccinimide, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10437940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10437940 100 g Flacon en plastique 100g
10255580 25 g Flacon en plastique 25g
10581211 250 g Flacon en plastique 250g
10052973 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10437940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157271000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6066-82-6
Formule moléculaire C4H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 115.09
Numéro MDL MFCD00005516
Clé InChI NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
CID PubChem 80170
Nom IUPAC 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxysuccinimide
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93.0°C to 95.0°C
Couleur Marron à marron-jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Merck Index 15, 4884
Informations sur la solubilité which is virtually insoluble in acetone
Poids de la formule 115.09
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Hydroxysuccinimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.