Learn More
N-Hydroxysuccinimide, TRC
Code produit 30008229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008229 25 g 25g
30007360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95358525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6066-82-6
Formule moléculaire C4 H5 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 115.09
Nom IUPAC 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES ON1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxysuccinimide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Poids de la formule 115.0269
Pourcentage de pureté >95%