Learn More
Sel de sodium N-Hydroxysulfosuccinimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt is used as crosslinking agents for preparing hydrophilic active esters. It is also used to activate carboxylic acids to the more reactive succinimidyl esters for coupling, biotinylation and conjugation with fluorophores. Further, it acts as a hydrophilic ligand and also used in covalently binding proteins to carboxyl containing beads, resins, other nanoparticles. It is involved in the conversion of carboxyl groups to primary amine-reactive sulfo-NHS esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel de sodium N-Hydroxysulfosuccinimide est utilisé comme agent de réticulation pour préparer les esters actifs hydrophiles. Il est également utilisé pour activer les acides carboxyliques au niveau des esters de succinimidyle les plus réactifs pour le couplage, la biotinylation et la conjugaison avec les fluophores. De plus, il agit comme ligand hydrophile et est également utilisé pour lier de manière covalente les protéines au carboxyle contenant des microbilles, des résines et autres nanoparticules. Il est impliqué dans la conversion des groupes de carboxyle en esters sulfo-NHS réactifs aux amines primaires.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt |
| Point de fusion | 250°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 6359129 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol and water. |
| Poids de la formule | 217.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Safety and Handling
- N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt