Learn More
Sel de sodium de N-hydroxysulfosuccinimide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt |
| CAS | 106627-54-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C4 H4 N O6 S . Na |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | sodium;1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.13 |
| Poids de la formule | 216.9657 |
| Show More |