Learn More
Sel de sodium de N-hydroxysulfosuccinimide, TRC
Code produit 30396862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396862 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396862 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95400010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
CAS 106627-54-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H4 N O6 S . Na
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 217.13
Poids de la formule 216.9657
Pourcentage de pureté >95