Learn More
N-Iodosuccinimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486867 100 g 100g
11466867 5 g 5g
11476867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14320.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
N-Iodosuccinimide is used in the preparation of vinyl sulfones from olefins and benzenesulfinic acid. It acts as a source for I+ and involved in Hunsdiecker reactions for the conversion of cinnamic acids, and propiolic acids to the corresponding alfa-halostyrenes and 1-halo-1-alkynes respectively. It is also used to hydrolyze thioglycosides to 1-hydroxyglycosides with triluoroacetic acid. It is involved in the preparation of iodobenzene from 1,6-diynes. Further, it acts as an iodinating agent in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-iodosuccinimide est utilisé dans la préparation de sulfones de vinyle à partir d’oléfines et d’acide benzènesulfinique. Elle sert de source pour I+ et participe aux réactions de Hunsdiecker pour la conversion des acides cinnamiques et des acides propioliques en alpha-halostirènes et 1-halo-1-alcynes correspondants respectivement. Il est également utilisé pour hydrolyser les thioglycosides en 1-hydroxyglycosides avec de l’acide triluoroacétique. Il participe à la préparation de l’iodobenzène à partir de 1,6-diynes. De plus, il agit comme un agent iodant dans la synthèse chimique.
Solubilité
Soluble dans le dioxane, le tétrahydrfurane et l’acétonitrile. Insoluble dans l’éther et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516-12-1
Formule moléculaire C4H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 224.99
Numéro MDL MFCD00005512
Clé InChI LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
CID PubChem 120273
ChEBI CHEBI:53204
Nom IUPAC 1-iodopyrrolidine-2,5-dione
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Iodosuccinimide
Point de fusion ∽196°C (decomposition)
Densité 2.245
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 100 g
Beilstein 113917
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dioxane,tetrahydrfuran and acetonitrile. Insoluble in ether and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 224.99
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Iodosuccinimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Iodosuccinimide