Learn More
N-iodosuccinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512661 10 g Flacon en verre 10g
10185460 50 g Flacon en verre 50g
10359450 100 g Flacon en verre 100g
11985581 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10512661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 299570100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516-12-1
Formule moléculaire C4H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 224.99
Numéro MDL MFCD00005512
Clé InChI LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
CID PubChem 120273
ChEBI CHEBI:53204
Nom IUPAC 1-iodopyrrolidine-2,5-dione
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Iodosuccinimide
Point de fusion 197.0°C to 204.0°C
Couleur Marron ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 15,5088
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth
Poids de la formule 224.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Iodosuccinimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Iodosuccinimide