Learn More
N-iodosuccinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
11985581 500 g Flacon en verre 500g
10512661 10 g Flacon en verre 10g
10185460 50 g Flacon en verre 50g
10359450 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11985581 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 299575000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-12-1
Formule moléculaire C4H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 224.99
Numéro MDL MFCD00005512
Clé InChI LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
CID PubChem 120273
ChEBI CHEBI:53204
Nom IUPAC 1-iodopyrrolidine-2,5-dione
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-Iodosuccinimide
Point de fusion 197.0°C to 204.0°C
Couleur Marron ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Merck Index 15,5088
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth
Poids de la formule 224.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Iodosuccinimide
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.