Learn More
N-iodosuccinimide, TRC
Code produit 30397085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI71990025G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Formule moléculaire C4H4INO2
Quantité 25 g
Synonyme 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide
Formule InChI InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Nom IUPAC 1-iodopyrrolidine-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 224.99
Poids de la formule 224.9287