Learn More
N-iodosuccinimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Iodosuccinimide |
| CAS | 516-12-1 |
| Formule moléculaire | C4H4INO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2 |
| SMILES | IN1C(=O)CCC1=O |
| Nom IUPAC | 1-iodopyrrolidine-2,5-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 224.99 |
| Poids de la formule | 224.9287 |