Learn More
N-Iso Valerylglycine, TRC
Code produit 30008790
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008790 2.5 g 2.50g
30008540 1 g 1g
30006501 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9176002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16284-60-9
Formule moléculaire C7 H13 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Synonyme Glycine, N-(3-methyl-1-oxobutyl)-, Glycine, N-isovaleryl- (8CI), N-(3-Methyl-1-oxobutyl)glycine, Isovalerylglycine, N-Isovaleroylglycine, N-Isovalerylglycine, N-(3-Methylbutanoyl)glycine
Nom IUPAC 2-(3-methylbutanoylamino)acetic acid
SMILES CC(C)CC(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Iso Valerylglycine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 159.0895
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature