Learn More
N-Isobutyryl-5’-O-tertiobutyldiméthylsilyl-2’-désoxyguanosine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490066 1 g 1g
15410076 250 mg 250mg
15400076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52726.03
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85326-10-9 | C20H33N5O5Si | 451.599 g/mol
N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-isobutyryl-5′-O-tert-butyldiméthylsilyl-2′-désoxyguanosine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85326-10-9
Formule moléculaire C20H33N5O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 451.599
Numéro MDL MFCD04972287
Clé InChI WZQWRHWLQPEBFF-BFHYXJOUSA-N
Synonyme n2-isobutyryl-5'-o-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, n-9-2r,4s,5r-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide
CID PubChem 12016034
Nom IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-5[[tertiobutyl(diméthyl)silyl]oxyméthyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]-2-méthylpropanamide
SMILES CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C3CC(C(O3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 451.6
Pourcentage de pureté 97%