Learn More
N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-3-hydroxypropyl Carbamate, TRC
Code produit 30137316
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137316 500 mg 500mg
30006709 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137316 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI872625500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25462-17-3
Formule moléculaire C11 H23 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 217.31
Synonyme (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP)
Nom IUPAC [2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate
SMILES CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
Formule InChI InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
Quantité 500 mg
Poids de la formule 217.1678
Conditions d’expédition Room Temperature