Learn More
N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987099
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987099 250 mg
30978162 1 g
30982570 5 g
30975826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30987099 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD149099250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride
CAS 366-70-1
Formule moléculaire C12H20ClN3O
Numéro MDL MFCD00072082
Quantité 250 mg
SMILES O=C(NC(C)C)C1=CC=C(CNNC)C=C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 257.76
Pourcentage de pureté 98%