Learn More
N-isopropyl-4-méthylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422288 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15422288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55893.MB
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21230-07-9 | C10H15NO2S | 213.295 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-isopropyl-4-méthylbenzènesulfonamide, soit une N-alkylation des sulfonamides à l’aide d’éthers inactifs, est utilisé comme réactif alkylant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 21230-07-9
Formule moléculaire C10H15NO2S
Numéro MDL MFCD00543042
Quantité 25 mg
Synonyme n-isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, n-isopropyl-p-toluenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzenesulfonamide, methylethyl 4-methylphenyl sulfonyl amine
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol.
Clé InChI NXUHAAIJVABUMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(C)C
Nom IUPAC 4-méthyl-N-propan-2-ylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 213.295
CID PubChem 4329528
Poids de la formule 213.29
Pourcentage de pureté 97%