Learn More
N-isopropyl-N’-phényl-p-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477056 250 g 250g
11467056 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25378.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 101-72-4 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-72-4
Formule moléculaire C15H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 226.323
Numéro MDL MFCD00026348
Clé InChI OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip
CID PubChem 7573
ChEBI CHEBI:63569
Nom IUPAC 1-N-phényl-4-N-propan-2-ylbenzène-1,4-diamine
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
Point de fusion 74°C to 80°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 161°C (1 mmHg)
Point d’éclair 172°C (342°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 226.32
Pourcentage de pureté 95%