Learn More
N-Isopropyl-N'-phénylbenzène-1,4-diamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD) |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H18N2/c1-12(2)16-14-8-10-15(11-9-14)17-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,16-17H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 226.147 |
| Pourcentage de pureté | >95% |