Learn More
N-isopropylacrylamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452719 100 g 100g
15442719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66262.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-isopropylacrylamide est utilisé pour produire des hydrogels thermosensibles à base de polymères ou de copolymères poly(N-isopropylamide) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA ou pNIPAm). Les polymères qui contiennent du NIPAM rétrécissent considérablement au-dessus de 33°C. Monomère utilisé dans la préparation d’hydrogels thermosensibles et hydrosolubles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2210-25-5
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00041913
Clé InChI QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
CID PubChem 16637
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylacrylamide
Point de fusion 60°C to 63°C
Point d’ébullition 89°C to 92°C (2 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1744926
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC N-propan-2-ylprop-2-énamide
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Isopropylacrylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Isopropylacrylamide