Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-isopropylacrylamide, 99 %, pur, stabilisé
Code produit 10537942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10537942 25 g 25g
10730102 100 g 100g
10239700 500 g 500g
15284724 2.5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10537942 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 412780250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    86.65€ / 25g
    Économisez 17.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2210-25-5
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00041913
Clé InChI QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
CID PubChem 16637
Nom IUPAC N-(propan-2-yl)prop-2-enamide
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylacrylamide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62.0°C to 66.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 89.0°C to 92.0°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHCONHCH(CH3)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Stabilisateur 500ppm (ca.) MEHQ
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Isopropylacrylamide, stabilized