Learn More
N-Isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31441432
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31441432 25 g
31437452 1 kg
31434006 500 g
31434649 100 g
31437423 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31441432 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14482725g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylaniline
CAS 768-52-5
Formule moléculaire C9H13N
Numéro MDL MFCD00026347
Quantité 25 g
SMILES C1=C(NC(C)C)C=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Pourcentage de pureté 98%