Learn More
N-Isopropylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322926 10 g 10g
11332926 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10646.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 768-52-5 | C9H13N | 135.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-52-5
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00026347
Clé InChI FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylaniline, isopropylaniline, n-phenylisopropylamine, benzenamine, n-1-methylethyl, aniline, n-isopropyl, n-propan-2-yl aniline, n-iso-propylaniline, unii-i7y9616f3r, ccris 4831, 2-phenylamino propane
CID PubChem 13032
Nom IUPAC N-propan-2-ylaniline
SMILES CC(C)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylaniline
Point de fusion -32°C
Densité 0.938
Point d’ébullition 203°C to 204°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Indice de réfraction 1.5385
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2205871
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 98%