Learn More
N-Isopropylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Isopropylaniline |
| Point de fusion | -32°C |
| Densité | 0.938 |
| Point d’ébullition | 203°C to 204°C |
| Point d’éclair | 88°C (190°F) |
| Indice de réfraction | 1.5385 |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 2205871 |
| Poids de la formule | 135.21 |
| Afficher plus |