Learn More
N-Isopropylbenzenesulfonamide, TRC
Code produit 30408172
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408172 500 mg -
30405843 100 mg 100mg
30395407 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408172 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI874673500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5339-69-5
Formule moléculaire C9H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.27
Synonyme NSC 3549, N-(1-Methylethyl)benzenesulfonamide, Isopropylbenzenesulfonamide, N-Benzenesulfonyl-N-isopropylamine
Nom IUPAC N-propan-2-ylbenzenesulfonamide
SMILES CC(C)NS(=O)(=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylbenzenesulfonamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2S/c1-8(2)10-13(11,12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
Poids de la formule 199.0667