Learn More
N-Isopropylbenzylamine, TRC
Code produit 30401916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401916 25 g
30399916 100 g
30401221 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30401916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82435525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-97-6
Formule moléculaire C10 H15 N
Poids moléculaire (g/mol) 149.23
Synonyme N-(1-Methylethyl)benzenemethanamine, (1-Methylethyl)(phenylmethyl)amine, Benzylisopropylamine, N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Isopropyl-N-benzylamine, NSC 60295
Nom IUPAC N-benzylpropane-2-amine
SMILES CC(C)NCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylbenzylamine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Poids de la formule 149.1204